スキップする
39693
(±)-2,3-ジヒドロキシイソ吉草酸ナトリウム 水和物
≥95% (CE)
別名:
2,3-ジヒドロキシ-3-メチルブタン酸ナトリウム 水和物, ナトリウムDL-α,β-ジヒドロキシイソ吉草酸 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥46,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H9O4Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
156.11 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722373
¥46,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (CE)
form
powder or crystals
impurities
~12% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KGRRZNPTTZIUMS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Racemic form of intermediate in L-valine catabolism and anabolism.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
61668S501230435
assay
≥95% (CE)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥99%
assay
98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
~12% water
impurities
≤35% water
impurities
-
impurities
reducing impurities, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
39693-10MG: + 39693-BULK: + 39693-VAR: + 39693-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)