抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F3.2, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (349M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (349M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (349M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (349M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (349M-98)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG2a
コントロール
chronic lymphocytic leukemia
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... ZAP70(7535)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | NA |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2