Merck
32878
Sigma-Aldrich
フクシン 溶液
for microscopy, denatured with 2-butanone, 2% ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
4166684
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
for microscopy
品質
denatured with 2-butanone
濃度
2% ethanol
適合性
suitable for microscopy
SMILES記法
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI Key
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32878-2.5L:
32878-250ML:
32878-VAR:
32878-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)