Merck
313971
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3[CH2]314COONa
CAS番号:
分子量:
124.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
標識化の程度
1-10 mCi per mmol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[14C](=O)O[Na]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
screw cap bottle
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)