Merck
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H18BrN3O2S
CAS番号:
分子量:
480.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% (AT)
蛍光検出
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
詳細
光安定性が高く、水溶性の蛍光標識であり、ストークシフトが大きく、水性媒質におけるQYが高く、高いpH耐性を示します。消衰係数は比較的低くなっています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
19573-25MG-F:
19573-BULK-F:
19573-5MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)