Merck
18521
6-Fmoc-amino-D-luciferin
≥98.5% (TLC)
別名:
(4S)-2-[6-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-benzothiazolyl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H19N3O4S2
CAS番号:
分子量:
501.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98.5% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(SC(C2=N[C@](C(O)=O)([H])CS2)=N3)=C3C=C1)OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6
InChI
1S/C26H19N3O4S2/c30-25(31)21-13-34-23(29-21)24-28-20-10-9-14(11-22(20)35-24)27-26(32)33-12-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21H,12-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t21-/m1/s1
InChI key
ZKXGWUCUGSIASJ-OAQYLSRUSA-N
General description
Amino analog of D-luciferin substrate for firefly luciferase activity. Useful in automated peptide synthesis for incorporation of amino-luciferin into synthetic peptides.
Application
Peptides containing an aminoluciferin become sensitive chemiluminescent substrates for their individual specific peptidase activity when luciferase is added.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
18521-5MG-BULK: + 18521-5MG: + 18521-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)