Merck
17751
Sigma-Aldrich
3-(1-Acetylacetonylazo)phthalhydrazide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
別名:
3-(1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrophthalazin-5-ylazo)-2,4-pentanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N4O4
分子量:
288.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
luminescence test: Emmax475 nm 0.1M Tris pH 8.5; after addition of H2O2
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
mp
>300 °C
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CC(=O)C(\N=N\c1cccc2C(=O)NNC(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C13H12N4O4/c1-6(18)11(7(2)19)15-14-9-5-3-4-8-10(9)13(21)17-16-12(8)20/h3-5,11H,1-2H3,(H,16,20)(H,17,21)/b15-14+
InChI Key
XWZORHXCJSIQCY-CCEZHUSRSA-N
その他情報
ウレアーゼを産生するHelicobacter pyloriの分析に用いる化学発光診断試薬です。他の方法よりもはるかに高感度です
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
17751-50MG-F:
17751-VAR-F:
17751-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Roda et al.
Analytical biochemistry, 264(1), 47-52 (1998-10-24)
A chemiluminescent urease activity assay has been developed and optimized using the chemiluminescent pH indicator phthalhydrazidylazoacetylacetone. This compound is stable at pH </= 7 and decomposes at higher pH values, emitting light in the presence of H2O2. Urease catalyzes hydrolysis