Merck
14955
Sigma-Aldrich
Iris 7G-WS carboxylic acid
別名:
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)phenylthio]-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H58KN3O9S3
CAS番号:
分子量:
1016.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
蛍光検出
λex 804 nm; λem 823 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Sc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O9S3.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
InChI Key
GLVAQGAOXASSSF-UHFFFAOYSA-M
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
原理
この色素は、共役目標であるカルボキシ基のところで活性化可能です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
14955-1MG:
14955-BULK:
14955-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radhika A Varier et al.
The EMBO journal, 29(23), 3967-3978 (2010-10-19)
Histone methylation patterns are correlated with eukaryotic gene transcription. High-affinity binding of the plant homeodomain (PHD) of TFIID subunit TAF3 to trimethylated lysine-4 of histone H3 (H3K4me3) is involved in promoter recruitment of this basal transcription factor. Here, we show
Chiara A Bertolino et al.
Journal of fluorescence, 16(2), 221-225 (2006-05-03)
A series of novel functionalized, water-soluble, pH-unsensitive, highly photostable heptamethine cyanine dyes (HCDs) has been synthesized. The aim of the synthesis was to obtain novel effective probes for fluorescence detection in the near infrared. Synthesis and characterization of a special