Merck
13067C
Sigma-Aldrich
仔ウシ血清
Australia origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
仔ウシ血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
由来生物
bovine (calf)
無菌性
γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile-filtered
組成
Hemoglobin, ≤35 mg/dL
由来
Australia origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤50 EU/mL Endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bovine calf serum can sometimes be used as a cost effective alternative to fetal bovine serum, and is frequently used in large scale cell culture applications such as vaccine manufacturing.
試験法
エンドトキシン試験済, ヘモグロビン試験済
法的情報
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
13067C-1000ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.