Merck
106-05A
Sigma-Aldrich
ヒト皮膚線維芽細胞:HDF、成人
別名:
HDF cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
由来生物
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
品質水準
包装
pkg of 500,000 cells
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Fibroblast
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
詳細
ロット指定の注文はウェブからは行うことができません。詳細については、地域の営業担当者にお問い合わせください。
皮膚線維芽細胞は、皮膚の結合組織を形成する細胞外マトリックスの産生を担っており、創傷治癒において非常に重要な役割を果たします。HDFは、細胞生理学の多数の側面を調べるための優れたモデル系であり、多数の研究発表、特に皮膚生物学やりプログラミング/人工多能性研究と関連する研究発表において利用されてきました。HDFは、ヒト滑膜細胞と共に用いられて、今では標準となったOct3/4、Sox2、Klf4、およびc-Mycの“山中カクテル”を使って人工多能性幹細胞(iPSC)が作製されました。この発見により山中伸弥博士は2012年にノーベル賞を受賞しました(Takanashi, 2007; 2009)。またHDFは、iPSCの一般的性質、miRNA発現プロファイル、および分化能を明らかにするために使用されました(Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013)。
細胞株の由来
皮膚
アプリケーション
損傷回復、結合組織研究、ラミニンとフィブロネクチンの生成、細胞外マトリックス、組織の機構、創傷治癒、線維芽細胞増殖因子応答
構成
10%FBSおよび10%DMSOを含有する線維芽細胞基礎培地。
調製ノート
  • 初代培養:10%FBSおよび10%DMSOを含む線維芽細胞基礎培地中の>500,000個の細胞。
  • 16回以上倍加するまで培養可能。
培地
線維芽細胞増殖培地(116-500) オールインワンのすぐに使える培地
継代と培養方法
HDF培養プロトコールを参照してください。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
必要ですが提供されていません
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
106-05A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michele Galluccio et al.
Molecular biology reports, 47(9), 7283-7289 (2020-08-11)
It is well established that Escherichia coli represents a powerful tool for the over-expression of human proteins for structure/function studies. In many cases, such as for membrane transporters, the bacterial toxicity or the aggregation of the target protein hamper the
Manthan Patel et al.
BMC genetics, 21(1), 84-84 (2020-07-31)
The human CGGBP1 binds to GC-rich regions and interspersed repeats, maintains homeostasis of stochastic cytosine methylation and determines DNA-binding of CTCF. Interdependence between regulation of cytosine methylation and CTCF occupancy by CGGBP1 remains unknown. By analyzing methylated DNA-sequencing data obtained
Lucie Peterková et al.
Tissue & cell, 58, 121-129 (2019-05-28)
Surface modification is an important step in making a synthetic polymer cytocompatible. We have previously reported improved cytocompatibility of immortalized human keratinocytes (HaCaT) with the otherwise bioinert fluorinated ethylene propylene (FEP) upon treatment with argon plasma discharge. In this article
プロトコル
This protocol contains: Storage - Preparation for Culturing - Culturing HDF - Subculturing HDF