Merck
08561
(S)-(−)-α -Lipoic acid
≥97% (HPLC)
別名:
(S)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (S)-6,8-Thioctic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2S2
CAS番号:
分子量:
206.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81852
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m0/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Biological antioxidant with prooxidant activities . Method for enantioseparation of lipoic acid in dietary supplements by capillary electrophoresis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
08561-BULK: + 08561-500MG: + 08561-10MG: + 08561-100MG: + 08561-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)