Merck
08491
Supelco
D-Ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
166.13 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
アッセイ
≥95.0% (TLC)
光学活性
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
InChI Key
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3