Merck
05881
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
189.60
Beilstein:
5305404
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
フォーム
powder
mp
≥300 °C
SMILES記法
Cl.Nc1cc(O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChI Key
CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Metabolite in the amino-shikimate pathway
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05881-BULK:
05881-500MG:
05881-100MG:
05881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiantao Guo et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(4), 528-529 (2002-01-24)
With respect to the source of the nitrogen atom incorporated into the aminoshikimate pathway, d-erythrose 4-phosphate has been proposed to undergo a transamination reaction resulting in formation of 1-deoxy-1-imino-d-erythrose 4-phosphate. Condensation of this metabolite with phosphoenolpyruvate catalyzed by aminoDAHP synthase