由来生物
synthetic
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
官能基
ester
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/t39?,40-;/m1./s1
InChI Key
PJOUKPGQSVEHLZ-QTOMIGAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05717-BULK:
05717-100MG:
05717-VAR:
05717-1G:
試験成績書(COA)