Merck
908940
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II)
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
別名:
硫酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSO4
CAS番号:
分子量:
159.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
形状
powder
品質
free-flowing
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Redi-Driis an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908940-50G:
908940-500G:
908940-BULK:
908940-100G:
908940-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
320331
塩酸
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.