グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.005%
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 132 g/L at 20 °C
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
901229-500G:
901229-BULK:
901229-1KG:
901229-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.