Merck
798665
Sigma-Aldrich
L(+)-酒石酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
別名:
(2R,3R)-(+)-酒石酸, L-トレアル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.09
Beilstein:
1725147
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.18 (vs air)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline powder
crystals
光学活性
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
光学純度
ee: 99% (GLC)
自己発火温度
797 °F
品質
free-flowing
不純物
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 150 g/L at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
天然物のキラルビルディングブロック。TiCl2(O-i-Pr)2とDiels-Alder触媒を形成します。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
798665-100G:
798665-BULK:
798665-1KG:
798665-VAR:
798665-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Chemistry Letters (Jpn), 1967-1967 (1986)
Chemistry Letters (Jpn), 2409-2409 (1987)
Organic salts of L-tartaric acid: materials for second harmonic generation with a crystal structure governed by an anionic hydrogen-bonded network.
Aakeroy CB, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 553-555 (1992)
Asymmetric synthesis of both enantiomers of pyrrolidinoisoquinoline derivatives from L-malic acid and L-tartaric acid.
Lee YS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(22), 7149-7152 (1955)
Organic acid profile of Turkish white grapes and grape juices.
Soyer Y, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 629-636 (2003)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.