グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
6.7 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
不純物
≤0.005% in water insoluble matters
pH
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
mp
971 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31250-50KG-H:
31250-6X1KG:4548173234588
31250-6X500G:4548173234601
31250-100G:4548173234533
31250-500G:4548173234564
31250-1.5KG:4548173234526
31250-250G:4548173234557
31250-1KG:4548173234540
31250-VAR:
31250-6X250G:4548173234595
31250-BULK:
31250-6X100G:4548173234571