グレード
purum
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
密度
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
SMILES記法
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Preparation of FeCo alloy magnetic nanofluids.
- As a source of cobalt ion (Co2+) for the oxidation of aqueous phenol solution via electro-Fenton process.
- Preparation of palladium-activated titanium dioxide-supported cobalt-nickel-phosphorus ternary alloy catalyst (Co-Ni-P/Pd-TiO2).
- Preparation of {[Co(phen)2]2(μ-P2O7)}·6MeOH (P2O7 = pyrophosphate; phen = 1,10-phenanthroline), a pyrophosphatobridged cobalt(II) coordination complex.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12933-2.5KG-R:
12933-25KG-R:
12933-6X2.5KG-R:
12933-6X500G-R:
12933-500G-R:
12933-VAR-R:
12933-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)