グレード
puriss.
アッセイ
95-100.5% (complexometric)
形状
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC
不純物
≤0.2% insoluble in hydrochloric acid
≤2.5% subst. not precip. by ammonium oxalate (as SO4)
pH
12.4-12.6 (20 °C)
密度
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12038-VAR:
12038-1KG:
12038-6X1KG:
12038-BULK-H:
12038-25KG-H:
12038-BULK:
12038-VAR-H:
12038-100G:
試験成績書(COA)