蒸気圧
10 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
99-100.5% (complexometric)
品質
meets analytical specification of DAC, BPC
不純物
≤0.5% insoluble in acetic acid
損失
≤0.2% loss on ignition, 700 °C
色
yellow
mp
886 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChI Key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Kidney,Blood
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11526-25KG:
11526-2.5KG:
11526-VAR:
11526-BULK:
11526-6X1KG:
11526-6X2.5KG:
11526-1KG:
11526-25KG-H:
試験成績書(COA)