グレード
purum
アッセイ
≥99%
損失
≤0.5% loss on ignition, 400 °C, 15 min.
mp
845 °C (lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
01140-1KG-R:
01140-100G-R:
01140-6X100G-R:
01140-6X1KG-R:
01140-50KG-R:
01140-VAR-R:
01140-50KG-H:
01140-BULK-R:
試験成績書(COA)