Merck
Y0001698
Tizanidine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN4S
CAS番号:
分子量:
212.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tizanidine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
InChI Key
HDSZYIYKDOIGFC-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tizanidine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001698:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)