Merck
W460822
Sigma-Aldrich
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O3
CAS番号:
分子量:
194.23
FEMA番号:
4608
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.945
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
nutty; fruity
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.0 °F
引火点(℃)
93.89 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W460822-100G:
W460822-25G:
W460822-VAR:
W460822-BULK:
W460822-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)