Merck
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14OS
CAS番号:
分子量:
158.26
FEMA番号:
4260
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
12.134
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; alliaceous
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
InChI Key
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W426060-100G:
W426060-VAR:
W426060-25G:
W426060-BULK:
W426060-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)