グレード
Sigma Reference Standard
包装
vial of 250 mg
溶解性
alcohol: soluble in 40 parts solvent
chloroform: soluble in 30 parts of solvent
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
acetone: insoluble
benzene: insoluble
diethyl ether: insoluble
SMILES記法
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
InChI Key
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T7645-VAR:
T7645-BULK:
T7645-5VL:
T7645-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)