Merck
T2188
Millipore
トリプトングルコース 酵母抽出物寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
TGYE寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
アプリケーション
水、空気、牛乳、および乳製品中の細菌測定に推奨されます。
構成
成分(g/L)
カゼイン酵素加水分解物、5.00
酵母エキス、3.00
グルコース、1.00
寒天、15.00
調製ノート
蒸留水1000 mLにトリプトングルコース酵母抽出物寒天24 gを溶解します。沸騰させて培地を完全に溶かします。圧力15 lbs.(121°C)で15分間オートクレーブ滅菌します。
法的情報
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2188-BULK:
T2188-500G:
T2188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.