分子量
estimated mol wt 1309
組成
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
27 mg/L
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TWEEN 60 is a niosome.
アプリケーション
特徴および利点
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
WGK
WGK 1
Jan Code
STS0202-BULK:
STS0202-1L:
STS0202-VAR:
STS0202-500ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.