安全性情報
SK016
Supelco
HVOC CALIBRATION VERIFICATION
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナライト
詳細
    1,1,1-Trichloroethane 20.0 µg/mL
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane 20.0 µg/mL
    1,1,2-Trichloroethane 20.0 µg/mL
    1,2,3-Trichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 20.2 µg/mL
    1,2-Dichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,3,5-Trichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,3-Dichlorobenzene 20.3 µg/mL
    1,4-Bromochlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 20.0 µg/mL
    Carbon Tetrachloride 10.5 µg/mL
    Methylene Chloride 49.9 µg/mL
    Tetrachloroethylene 20.3 µg/mL
    Trichloroethene 20.0 µg/mL
    Trichlorofluoromethane 10.1 µg/mL
    すべて表示 (15)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-11.99 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SK016-5X20ML:
SK016-20ML-PW:
SK016-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)