Merck
SK011
Supelco
DECACHLOROBIPHENYL SURROGATE SPIKE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナライト
詳細
    Decachlorobiphenyl 1500 µg/mL
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-11.99 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patricia I Salvarani et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 76(3), 425-434 (2019-01-03)
The investigation of organochlorine pesticides (OCPs) levels in sea turtles is an important issue in conservation research, due to the harmful effects of these chemicals. In the present study, OCPs concentrations were determined in the eggs of two sea turtle