Merck
QC3179
Supelco
単独栄養物(海水中) -(全容量)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-3028-1S
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Ammonia as N .65-19 mg/L
    Nitrate as N .25-40 mg/L
    Nitrate+nitrite as N .25-40 mg/L
    Nitrite as N .4-4 mg/L
    Orthophosphate as P .5-5.5 mg/L
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FQC3179-500ML:
QC3179-500ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.