安全性情報
QC1286
Supelco
微量金属-ICP サンプル 2
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-050-2
濃度
in 5% HNO3
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISOガイド34:2009およびISO/IEC 17025:2005に従って製造され、認証されています。このCRMは、ISOガイド34:2009およびISO/IEC 17025:2005の要求に従って追跡可能です。このCRMの用途に関するすべての情報が分析証明書に記載されています。 分析証明書はhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1286-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)