certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1544993
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
InChI Key
MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3093-200MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.