certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1445642
APIファミリー
moexipril
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
280-285 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3052-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.