certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1667177
APIファミリー
ticagrelor
形状
powder
包装
pkg of 400 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=C(F)C=C([C@]2([H])C[C@@]2([H])NC3=NC(SCCC)=NC4=C3N=NN4[C@]5([H])C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2788-400MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.