certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1043750
APIファミリー
acesulfame
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C14H18N2O5.C4H5NO4S/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18;1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18);2H,1H3,(H,5,6)/t10-,11-;/m0./s1
InChI Key
KVHQNWGLVVERFR-ACMTZBLWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2419-300MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.