certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1134299
APIファミリー
citalopram
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
InChI Key
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1863-200MG:
PHR1863-200MG-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.