certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001209
traceable to USP 1379140
APIファミリー
meglumine
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
~662 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI Key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Meglumine is a glucose-derived secondary amine which is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations.
アプリケーション
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1324-1G:
PHR1324-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)