Merck
P1260000
フェニルプロパノールアミン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
187.67
Beilstein:
3914299
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propanolamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
194-196 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI Key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenylpropanolamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Mixed-acting sympathomimetic amine.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P1260000-50MG:
P1260000:
P1260000-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Abraham G Sarraf et al.
International journal of pharmaceutics, 481(1-2), 9-17 (2014-12-30)
The objective of this study was to tailor a drug release profile through the adjustment of some key processing parameters involved in melt-extrusion: die temperature, shear rate, die length and drug particle size. Two experimental designs were selected, namely a