Merck
N3146
Sigma-Aldrich
L-(−)-ノルエピネフリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
analytical standard
別名:
L-(−)-ノルアドレナリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
337.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
包装
vial of 200 mg
SMILES記法
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI Key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Supplied in amber screw-cap vials
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N3146-1VL:
N3146-5VL:
N3146-BULK:
N3146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)