analytical standard
薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1C=C[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3)c45
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N121-50MG:
N121-BULK:
N121-VAR:
N121-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)