Merck
M3637
Supelco
メタカロン 塩酸塩
analytical standard
別名:
2-メチル-3-(2-メチルフェニル)-4(3H)-キナゾリノン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
286.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.Cc1ccccc1N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
Sedative/hypnotic that displaces diazepam from its binding site on the GABAA receptor inducing cytochrome P-450 and UDP-glucuronyltransferase activity.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3637-1G:
M3637-BULK:
M3637-250MG:
M3637-VAR:
M3637-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Buyuktimkin et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 81(11), 1092-1094 (1992-11-01)
Locomotor activity-inhibiting, anticonvulsant, muscle relaxant, analgesic, and antimicrobial properties of 2-methyl-3-pyridinium-acetylamino-4(3H)-quinazolinone chloride (1), 2-methyl-3-(4-methylpyridinium)acetylamino-4(3H)-quinazolinone chloride (2), 2-methyl-3-(4-ethylpyridinium)acetylamino-4(3H)-quinazolinone chloride (3), 2-methyl-3-(3-carboxamidopyridinium)acetylamino-4(3H)-quinazolinon e chloride (4), and 2-methyl-3-(4-carboxamidopyridinium)-acetylamino-4(3H)- quinazolinone chloride (5) were investigated. The locomotor activity-inhibiting properties and anticonvulsant activity of 2 were