Merck
IRMM313
Genomic DNA insert of Campylobacter coli (CNET068) and Campylobacter jejuni (CNET112)
IRMM®, certified reference material
別名:
Campylobacter coli and jejuni (CNET068 and CNET112) agarose plugs for PFGE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
genomic analysis
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
Certified for the DNA fragment sizes.
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM313
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)