Merck
D3435
Millipore
Dey-Engley中和ブロス
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
D/E中和ブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
殺菌活性を測定するために防腐剤および殺菌剤の中和が重要となる場合に、Dey-Engley中和ブロスは、殺菌剤を検査するために使用されています。このブロスは、窒素と炭素源、長鎖アミノ酸、ビタミン、その他の必須栄養素を供給するトリプトンで構成されています。デキストロースはエネルギー源です。酵母エキスはビタミンB複合体の豊富な供給源でもあります。亜硫酸水素ナトリウムはアルデヒドを、チオグリコール酸ナトリウムは水銀を、チオ硫酸ナトリウムはヨウ素と塩素を、レシチンは四級アンモニウム化合物を、非イオン界面活性剤ポリソルベート80は置換フェノールを中和します。ブロモクレゾールパープルはブドウ糖利用の指標物質です。デキストロースを発酵させる微生物により、培地が紫色から黄色に変色します。デキストロースを発酵させないシュードモナス 属種の増殖は、培養液の表面に菌膜が形成されることによって検出できます。
アプリケーション
Dey-Engley中和ブロスは、スポンジスワブ試料をあらかじめ湿らせ、微生物の増殖に対する殺菌剤の残留作用を中和するために使用されています。殺菌活性を測定するために防腐剤および殺菌剤を中和する場合に、Dey-Engley中和ブロスは、殺菌剤を検査するために使用されています。また、Vermamoeba (Hartmannella) vermiformisのシストを再懸濁し、過酢酸(PAA)を中和するためにも使用されています。
殺菌活性を測定するために防腐剤および殺菌剤の中和が重要となる場合に、Dey-Engley中和ブロスは、殺菌剤を検査するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Dey-Engley中和ブロスは、第四級アンモニウム化合物、フェノール類、ヨウ素、塩素、水銀剤、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒドなどの広範囲の防腐剤および殺菌剤を中和します。チオグリコール酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、大豆レシチンおよびポリソルベート80は、中和成分として働きます。紫色から黄色への変色によって、増殖したことが示されます。
構成
成分(g/L)
カゼイン酵素的水解物、5.00
酵母エキス、2.50
デキストロース、10.00
チオ硫酸ナトリウム、6.00
チオグリコール酸ナトリウム、1.00
重亜硫酸ナトリウム、2.50
レシチン、7.00
ポリソルベート80、5.00
ブロモクレゾールパープル、0.02
調製ノート
39 gのDey-Engley中和ブロスを1000 mLの蒸留水に懸濁してください。煮沸して培地を完全に溶解させてください。15ポンドの圧力(121℃)で15分間オートクレーブし、滅菌してください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3435-VAR:
D3435-BULK:
D3435-500G:4548174007778
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of competitive exclusion with classical cleaning and disinfection on bacterial load in pig nursery units
Luyckx K, et al.
BMC Veterinary Research, 12(1), 189-189 (2016)
D Joseph Sexton et al.
Infection control and hospital epidemiology, 41(10), 1219-1221 (2020-07-01)
We tested 9 disinfectants against Candida auris using the quantitative disk carrier method EPA-MB-35-00: 5 products with hydrogen peroxide or alcohol-based chemistries were effective and 4 quaternary ammonium compound-based products were not. This work supported a FIFRA Section 18 emergency
A 10-day vacancy period after cleaning and disinfection has no effect on the bacterial load in pig nursery units
Luyckx K, et al.
BMC Veterinary Research, 12(1), 236-236 (2016)
Sensitivity of Vermamoeba (Hartmannella) vermiformis cysts to conventional disinfectants and protease
Fouque E, et al.
Journal of Water and Health, 13(2), 302-310 (2015)
H Maertens et al.
BMC veterinary research, 16(1), 140-140 (2020-05-20)
Disinfectants are frequently used in animal production to reduce or eliminate the load of infectious agents and parasites in buildings and equipment associated with the housing or transportation of animals. There are growing concerns that the use of disinfectants would
資料
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.