Merck
D15006
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10N2O4
CAS番号:
分子量:
270.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O4/c15-5-1-3-7(17)11-9(5)13(19)10-6(16)2-4-8(18)12(10)14(11)20/h1-4,17-18H,15-16H2
InChI Key
SJHHHHHQWQOCDQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D15006-25G:
D15006-BULK:
D15006-1G:
D15006-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytica Chimica Acta, 74, 441-441 (1975)