Merck
D0531
Sigma-Aldrich
5-([4,6-ジクロロトリアジン-2-イル]アミノ)フルオレセイン 塩酸塩
≥90% purity (HPLC), powder
別名:
DTAF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
531.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
5-([4,6-ジクロロトリアジン-2-イル]アミノ)フルオレセイン 塩酸塩, ≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
yellow to orange
溶解性
methanol: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
蛍光検出
λex 495 nm; λem 516 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)ccc45)c1
InChI
1S/C23H12Cl2N4O5.ClH/c24-21-27-22(25)29-23(28-21)26-10-1-4-13(16(7-10)20(32)33)19-14-5-2-11(30)8-17(14)34-18-9-12(31)3-6-15(18)19;/h1-9,30H,(H,32,33)(H,26,27,28,29);1H
InChI Key
CEKSHCAIHGNWBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-([4,6-ジクロロトリアジン-2-イル]アミノ)フルオレセイン塩酸塩は、スズキ(Dicentrarchus labrax)幼生およびレオパードグルーパー(Mycteroperca rosacea)の消化管への酵母細胞の接着を研究するための、酵母細胞の標識に使用されています。また、細菌の標識にも使用されています(ビブリオ属)。
5-([4,6-ジクロロトリアジン-2-イル]アミノ)フルオレセイン塩酸塩は、そのゼラチン挙動を研究するための、キサンタンガム(XG)の共有結合標識に使用されています。
中性pHでタンパク質のアミノ基やN末端アミノ酸と反応するフルオレセイン誘導体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D0531-500MG:
D0531-BULK:
D0531-250MG:
D0531-100MG:
D0531-1G:
D0531-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Synergistic gelation of gelatin B with xanthan gum
Wang CS, et al.
Food Hydrocolloids, 60, 374-383 (2016)
Assessment of fluorescent-labeled bacteria for evaluation of in vivo uptake of bacteria (Vibrio spp.) by crustacean larvae.
Soto-Rodriguez SA, et al.
Journal of Microbiological Methods, 52, 101-114 (2003)
Adrián Pérez-Ramos et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1684-1684 (2018-08-10)
Lactic acid bacteria synthesize exopolysaccharides (EPS), which could benefit the host's health as immunomodulators. Furthermore, EPS could protect bacteria against gastrointestinal stress, favoring gut colonization, thus protecting the host against pathogenic infections. Pediococcus parvulus 2.6, produces a 2-substituted (1,3)-β-D-glucan and
Michael S Reid et al.
Carbohydrate polymers, 250, 116943-116943 (2020-10-15)
Fluorescently labeled cellulose nanofibrils (CNFs) were used to evaluate CNF leaching from paper according to standard safety assays for food contact materials. Enzymatically pretreated pulp was first labeled with 5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride (DTAF), followed by homogenization to produce fluorescent CNFs of
A gelation mechanism for gelatin/polysaccharide aqueous mixtures
Wang CS, et al.
Food Hydrocolloids, 79, 462-472 (2018)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.