安全性情報
CRM8033
Supelco
ICP-MS Alternate Internal Standard 2
certified reference material, 100 μg/mL each component in 10 wt. % nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
bottle of 125 mL
濃度
100 μg/mL each component in 10 wt. % nitric acid
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
詳細
May be used to monitor and correct for changes that occur from differences between standards and samples. Since environmental samples often contain significant amounts of lithium, isotopically enriched 95% 6Li can be analyzed as an internal standard, avoiding the signal from the 7Li peak.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナライト
詳細
    Bi 100 μg/mL
    Ge 100 μg/mL
    In 100 μg/mL
    6Li 100 μg/mL
    Lu 100 μg/mL
    Rh 100 μg/mL
    Sc 100 μg/mL
    Tb 100 μg/mL
    すべて表示 (8)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM8033:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)