Merck
CLNSOIL2
Supelco
清浄な粘質ローム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC CLNSOIL-2-100
マトリックス
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
Clean clay loam may be used as a reference material in the recovery of nitro-organic explosives in soil samples using gas chromatography coupled with electron capture detector (GC-ECD).
アプリケーション
この製品は、方式の検証、方式の開発、またはマトリックス回復アプリケーションに使用するのに適したCRMが利用できない場合にクリーンコントロールおよび添加用の塩基として使用することを意図したものです。COAは、関心のあるパラメーターの大部分に対応します。
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLNSOIL2-100G:
CLNSOIL2-100G-PW:
CLNSOIL2-250G:
CLNSOIL2-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Development and validation of a solid phase extraction sample cleanup procedure for the recovery of trace levels of nitro-organic explosives in soil.
Thomas L J, et al.
Forensic Science International (2017)