CCW4105
Plate Count Agar in tubes
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards, and IFU No. 6, suitable for microbiology
別名:
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
認証
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
品質水準
形状
solid
シェルフライフ
12 mo. at 8‑25 °C
特徴
ready-to-use
組成
agar, 15.00 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
包装
box of 20 tubes
保管条件
(Tightly closed)
パラメーター
17 mL filling volume
チューブ容量
20 mL
色
yellowish
pH
7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
nonselective for
関連するカテゴリー
詳細
The Plate Count Agar formulation is modified to avoid the addition of milk. The new composition allows the growth of most microorganisms without any further additions. The medium′s formulation is equivalent to that described by the ‘Standard Methods for the Examination of Dairy products’, the USP′s ‘Tryptone Glucose Yeast Agar’, the ‘Deutsche Landswirtchaft’ and the APHA, ISO, and AOAC′s Plate Count Agar. This is the medium of choice for the plate count of any type of sample.
アプリケーション
The Plate Count Agar is suitable for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CCW4105-20X20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)