Merck
C6081
Sigma-Aldrich
9-(2-カルボキシ-2-シアノビニル)ジュロリジン
≥98% (HPLC)
別名:
9-([E]-2-カルボキシ-2-シアノビニル)ジュロリジン, CCVJ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2O2
CAS番号:
分子量:
268.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C(=C\c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H16N2O2/c17-10-14(16(19)20)9-11-7-12-3-1-5-18-6-2-4-13(8-11)15(12)18/h7-9H,1-6H2,(H,19,20)/b14-9+
InChI Key
JXENNHTVELFRHV-NTEUORMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質などの結合に対する蛍光プロ-ブ、量子収量は自由回転を抑制することにより増加します:蛍光分子ロ-タ-。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Iio et al.
Journal of biochemistry, 113(2), 196-199 (1993-02-01)
1-(2-Hydroxyethyl)-6-[(2,2-dicyano)vinyl]-2,3,4-trihydroquinoli ne (DCQ) is a fluorescent dye and its fluorescence yield is determined by a freedom of intramolecular rotation. When DCQ was added to an actin solution, its fluorescence intensity increased as the actin molecule transformed from G-actin to F-actin.
T Iwaki et al.
Biochemistry, 32(29), 7589-7592 (1993-07-27)
We have prepared monoclonal antibodies for the fluorescent molecular rotors 9-(2-carboxy-2-cyanovinyl)julolidine (CCVJ) and 9-(dicyanovinyl)julolidine (DCVJ). Mouse monoclonal antibody (IgG2b) prepared against CCVJ-conjugated bovine serum albumin strongly bound CCVJ and DCVJ. The CCVJ (or DCVJ) binding to IgG and Fab was